Documentos
606669
Sigma-Aldrich
Toluene-4-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Methylbenzene-4-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC6H8
Número CAS:
Peso molecular:
93.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
110 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1
chave InChI
YXFVVABEGXRONW-VQEHIDDOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
4 °C