Documentos
492868
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-13C9
98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
SILAC Amino Acid, L-4-Hydroxyphenylalanine-13C9
About This Item
Fórmula linear:
4-(HO)13C6H413CH213CH(NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
190.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
técnica(s)
protein expression: suitable
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
N[13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
chave InChI
OUYCCCASQSFEME-ZNZHEFIISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1