Documentos Principais
616486
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrotoluene-3,5,6-d3
98 atom % D
Sinônimo(s):
6-methyl-3,5-dinitro-benzene-1,2,4-d3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7D3H3N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
185.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
pf
67-70 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(c1C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9(12)13/h2-4H,1H3/i2D,3D,4D
chave InChI
RMBFBMJGBANMMK-NRUYWUNFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)