Documentos Principais
609471
Sigma-Aldrich
Cloreto de amônio-15N
92-97.9 atom % 15N
Sinônimo(s):
Cloreto de amônio marcado com 15N
Selecione um tamanho
10 G
R$ 4.597,00
R$ 4.597,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 4.597,00
About This Item
Fórmula linear:
15NH4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
54.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 4.597,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
92-97.9 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
340 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
chave InChI
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3