Documentos Principais
603694
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl-13C6-amine
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13C6H11NH2
Número CAS:
Peso molecular:
105.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
134 °C
pf
-17 °C
densidade
0.8665 g/mL
0.919 g/mL
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
N[13CH]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
PAFZNILMFXTMIY-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
82.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
28 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Aniline ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
Aniline
1-Hexanol anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
471402
1-Hexanol
Aniline analytical standard
Supelco
51788
Aniline
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid