902322
Caffeine-(trimethyl-13C3)
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
234-236.5 °C (lit.)
adequação
endotoxin tested
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-VMIGTVKRSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Embalagem
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)