Documentos Principais
603864
Sigma-Aldrich
p-Toluic acid-α-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
4-Methylbenzoic acid-α-13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H413CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
274-275 °C
pf
177-180 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
chave InChI
LPNBBFKOUUSUDB-VJJZLTLGSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)