Documentos Principais
490172
Sigma-Aldrich
L-Valine-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
(S)-α-Aminoisovaleric acid-15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-15N, 15N Labeled L-valine
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.628,00
R$ 1.628,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.628,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(15NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
118.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 1.628,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +26.6°, c = 1 in 5 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-JGTYJTGKSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
L-Serine-15N 98 atom % 15N, 98% (CP)
Sigma-Aldrich
609005
L-Serine-15N
L-Valine-13C5 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sigma-Aldrich
758159
L-Valine-13C5
Nadejda Bozadjieva Kramer et al.
Cell reports, 33(2), 108239-108239 (2020-10-15)
Elevated levels of branched-chain amino acids (BCAAs) and their metabolites are strongly positively associated with obesity, insulin resistance, and type 2 diabetes. Bariatric surgery is among the best treatments for weight loss and associated morbidities. Clinical studies have reported that