Documentos Principais
604402
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethynyl-13C2-benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H513C≡13CH
Peso molecular:
104.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352003
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
142-144 °C (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH]#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1,2+1
chave InChI
UEXCJVNBTNXOEH-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)