Documentos Principais
603511
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)acetylene-13C2
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
Ethynyl-13C2-trimethylsilane
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 5.191,00
1 G
R$ 13.828,00
R$ 5.191,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 5.191,00
1 G
R$ 13.828,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3Si13C≡13CH
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 5.191,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
p.e.
53 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3/i1+1,5+1
chave InChI
CWMFRHBXRUITQE-AEGZSVGQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-29.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-34 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)