Documentos Principais
8.07044
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene
for synthesis
Sinônimo(s):
Phenylacetylene, Ethynylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6
Número CAS:
Peso molecular:
102.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
208-645-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
2.7 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
142-144 °C/1013 hPa
pf
-44.8 °C
temperatura de transição
flash point 27 °C
densidade
0.93 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1(ccccc1)C#C
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
chave InChI
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.934
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup