Documentos
411884
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-d
99 atom % D
Sinônimo(s):
(Ethynyl-d)benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C≡CD
Número CAS:
Peso molecular:
103.14
Beilstein:
2038975
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
pb
142-144 °C (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D
chave InChI
UEXCJVNBTNXOEH-MICDWDOJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
87.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
31 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Organometallics, 11, 2181-2181 (1992)