206504
4-Ethynyltoluene
97%
Sinônimo(s):
1-Ethynyl-4-methylbenzene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.547 (lit.)
p.e.
168-170 °C (lit.)
densidade
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H8/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h1,4-7H,2H3
chave InChI
KSZVOXHGCKKOLL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?