600148
L-Valine-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
SILAC Amino Acid, (S)-α-Aminoisovaleric acid-13C5,15N, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid-13C5,15N, L-Valine-ul-13C,15N, 13C and 15N Labeled L-valine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +26.6°, c = 1 in 5 M HCl
técnica(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
pf
295-300 °C (subl.) (lit.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C@]([15NH2])([13CH]([13CH3])[13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-XAFSXMPTSA-N
Embalagem
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?