Documentos Principais
489379
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic-d12 acid
98 atom % D
Sinônimo(s):
EDTA-d12
Selecione um tamanho
1 G
R$ 9.637,00
R$ 9.637,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 9.637,00
About This Item
Fórmula linear:
(HO2CCD2)2N(CD2)2N(CD2CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
304.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 9.637,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pf
250 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(N(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C(O)=O)C([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2
chave InChI
KCXVZYZYPLLWCC-LBTWDOQPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mallika Sastry et al.
Journal of biomolecular NMR, 50(3), 197-207 (2011-06-15)
NMR spectroscopic characterization of the structure or the dynamics of proteins generally requires the production of samples isotopically enriched in (15)N, (13)C, or (2)H. The bacterial expression systems currently in use to obtain isotopic enrichment, however, cannot produce a number
Dan Li et al.
Journal of proteome research, 14(5), 2237-2254 (2015-03-19)
Atherosclerosis resulting from hyperlipidemia causes many serious cardiovascular diseases. To understand the systems changes associated with pathogenesis and progression of atherosclerosis, we comprehensively analyzed the dynamic metabonomic changes in multiple biological matrices of LDLR(-/-) mice using NMR and GC-FID/MS with