Documentos Principais
642886
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OH-13C5,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-13C5,15N, L-Valine-13C5,15N, N-Fmoc derivative
Selecione um tamanho
1 G
R$ 27.776,00
R$ 27.776,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 27.776,00
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)213CH13CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Peso molecular:
345.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 27.776,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D -17°, c = 1 in DMF
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
143-145 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1+1,2+1,12+1,18+1,19+1,21+1
chave InChI
UGNIYGNGCNXHTR-WXVVZUHKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Q Chen et al.
Journal of dairy science, 99(12), 9483-9492 (2016-10-25)
Fraud in milk and dairy products occurs when cow milk is added to sheep and goat milk for economic reasons. No reliable, selective, and sensitive method exists for quantifying the milk percentage of different species. This work reports the development