Documentos Principais
605239
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6
98 atom % 13C, 95% (CP)
Sinônimo(s):
SILAC Amino Acid, (S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6, 13C Labeled L-leucine
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 8.201,00
250 MG
R$ 14.424,00
R$ 8.201,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 8.201,00
250 MG
R$ 14.424,00
About This Item
Fórmula linear:
(13CH3)213CH13CH213CH(NH2)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
137.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 8.201,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
técnica(s)
protein expression: suitable
pf
>300 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-IQUPZBQQSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Leucine is a non-polar ketogenic amino acid. It can be metabolised to acetoacetate and acetyl coenzyme A.[1][2] Isotope labeled amino acids are required for the production of isotopically labeled proteins.[3][4][5]
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Harvey RA, et al.
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2011)
Incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver in a cell-free system.
SIMKIN JL and WORK TS
The Biochemical Journal, 67, 617-624 (1957)
Isotope labeling for solution and solid-state NMR spectroscopy of membrane proteins.
Verardi R, et al.
Advances in Experimental Medicine and Biology, 992, 35-62 (2012)
Garrett RH and Grisham CM
Biochemistry (2012)
The incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver at very short time intervals after administration.
Simkin JL and Sutton CR
The Biochemical Journal, 77, 489-492 (1960)