Documentos Principais
591424
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2[CH(OH)]313CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
183.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
pf
167-170 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i3+1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-ZRXDASGMSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)