Documentos Principais
608181
Sigma-Aldrich
D-Mannitol-1-13C,1,1-d2
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HOCH2[CH(OH)]413CD2OH
Peso molecular:
185.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D
[α]25/D +141°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
pf
167-170 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1/i1+1D2
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-ABCHWDNASA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)