Documentos Principais
591262
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethyl isothiocyanate
97%
Sinônimo(s):
(Cyclohexylmethyl) isothiocyanate
About This Item
Fórmula linear:
C6H11CH2NCS
Número CAS:
Peso molecular:
155.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5340 (lit.)
pb
222-223 °C (lit.)
densidade
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C=NCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H13NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-6H2
chave InChI
RYBJNWIQNLZNPE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)