Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
pb
219 °C (lit.)
densidade
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S=C=NC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
chave InChI
MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter