Documentos Principais
590169
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-fluorophenol
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)OH
Número CAS:
Peso molecular:
146.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
62-65 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C6H4ClFO/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
chave InChI
QIAQIYQASAWZPP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)