Documentos Principais
297836
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid
99%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 775,00
R$ 775,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 775,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
174.56
Beilstein:
1946215
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 775,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
181-183 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
GRPWQLDSGNZEQE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid was used in the preparation of 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)-benzothiazole[1].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and evaluation of novel benzothiazole derivatives against human cervical cancer cell lines.
Kini S, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 69(1), 46-46 (2007)