Documentos Principais
587818
Sigma-Aldrich
Decanoic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Capric acid-1,2-13C2
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)713CH213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
174.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
p.e.
268-270 °C (lit.)
pf
30-32 °C (lit.)
densidade
0.903 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i9+1,10+1
chave InChI
GHVNFZFCNZKVNT-OJJJIBSVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)