Documentos Principais
576182
Sigma-Aldrich
4(5)-(Hydroxymethyl)imidazole
97%
Sinônimo(s):
1H-Imidazol-4-ylmethanol, 1H-Imidazol-5-ylmethanol, 1H-Imidazole-4-methanol (9CI), 4-(Hydroxymethyl)imidazole, 4-Imidazolylmethanol, 4-Methylol-1H-imidazole, 5-(Hydroxymethyl)imidazole, Imidazole-4-methanol (8CI)
Selecione um tamanho
5 G
R$ 608,00
R$ 608,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 608,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2O
Número CAS:
Peso molecular:
98.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 608,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
88-92 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1,3,7H,2H2,(H,5,6)
chave InChI
QDYTUZCWBJRHKK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4(5)-(Hydroxymethyl)imidazole can be prepared using 4(5)-(hydroxymethyl)imidazole picrate as the starting material.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
?The Preparation of 4(5)-hydroxymethylimidazole?
Darby.JW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 64(02), 463-464 (1942)
Timothy R Fennell et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 123, 181-194 (2018-10-15)
4-Methylimidazole (4-MeI) is a widely used chemical, also identified as a by-product of heating foods. In cancer bioassays, 4-MeI induced lung tumors in mice, but not in rats. To establish if metabolic differences could explain species difference in carcinogenicity, this