Documentos Principais
219908
Sigma-Aldrich
4-Imidazolemethanol hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 809,00
R$ 809,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 809,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
134.56
Beilstein:
3562041
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 809,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
108-111 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O.ClH/c7-2-4-1-5-3-6-4;/h1,3,7H,2H2,(H,5,6);1H
chave InChI
WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Imidazolemethanol hydrochloride was used in the synthesis of imidazole-containing peptidomimetic inhibitors[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Imidazol ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
I5513
Imidazol
Junko Ohkanda et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(3), 482-492 (2006-02-01)
A series of imidazole-containing peptidomimetic PFTase inhibitors and their co-crystal structures bound to PFTase and FPP are reported. The structures reveal that the peptidomimetics adopt a similar conformation to that of the extended CVIM tetrapeptide, with the imidazole group coordinating