456128
4-Imidazolecarboxaldehyde
98%
Sinônimo(s):
5-Imidazolecarboxaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
174-177 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H4N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1-3H,(H,5,6)
chave InChI
ZQEXIXXJFSQPNA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of new donor-Π-acceptor (D-Π-A) type dye.
- Preparation of ethyl, n-dodecyl and n-hexadecyl esters of urocanic acid (4-imidazoleacrylic acid).
- Fabrication of colorimetric chemosensor.
- Synthesis of chiral nickel(II) complex, [Ni(II)H3L](ClO4)2, having an achiral ligand H3L (tris{2-(4-imidazolyl)methyliminoethyl}amine).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3