Key Documents
574945
Sigma-Aldrich
Hexaamminenickel(II) bromide
99.999%
About This Item
Fórmula linear:
[Ni(NH3)6]Br2
Número CAS:
Peso molecular:
320.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.999%
forma
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: nickel
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.N.N.Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.6H3N.Ni/h2*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;+2/p-2
chave InChI
GDRWEJQXKZQPJA-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)