362026
Bis(ethylenedithio)tetrathiafulvalene
98%
Sinônimo(s):
BEDT-TTF, Bi[5,6-dihydro-1,3-dithiolo[4,5-b][1,4]-dithiine-2-ylidene]
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
~260 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CSC2=C(S1)S\C(S2)=C3\SC4=C(SCCS4)S3
InChI
1S/C10H8S8/c1-2-12-6-5(11-1)15-9(16-6)10-17-7-8(18-10)14-4-3-13-7/h1-4H2
chave InChI
LZJCVNLYDXCIBG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?