Documentos
462306
Sigma-Aldrich
Lithium pentamethylcyclopentadienide
Sinônimo(s):
(1,2,3,4,5-Pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)lithium, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadienyllithium, Lithium 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienide, Lithium pentamethylcyclopentadiene, Pentamethylcyclopentadienyllithium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15Li
Número CAS:
Peso molecular:
142.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
adequação da reação
reagent type: ligand
pf
>230 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.Li.H/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h1-5H3;;
chave InChI
BYQDFKHYKXKKFK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Catalytic base in palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges