Documentos Principais
675261
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyisobutyric acid-13C4
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-2-(methyl-13C)-propanoic-1,2,3-13C3 acid
About This Item
Fórmula linear:
13CH313C(OH)13CH313COOH
Número CAS:
Peso molecular:
108.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
76-80 °C
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C]([13CH3])(O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
chave InChI
BWLBGMIXKSTLSX-JCDJMFQYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)