Documentos Principais
567728
Sigma-Aldrich
(4-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
98%
Sinônimo(s):
4-(Diphenylphosphino)phenol, (p-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 4.208,00
R$ 4.208,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 4.208,00
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2PC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
278.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 4.208,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
105-110 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OP/c19-15-11-13-18(14-12-15)20(16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H
chave InChI
QOPABJOZVXZFJG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)