Documentos Principais
326208
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
(2-Formylphenyl)diphenylphosphine, o-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
Selecione um tamanho
1 G
R$ 892,00
R$ 892,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 892,00
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2PC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
290.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 892,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
112-115 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15OP/c20-15-16-9-7-8-14-19(16)21(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15H
chave InChI
DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Božidar Čobeljić et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 21(2), 145-162 (2015-11-28)
Square-planar azido Ni(II) complex with condensation product of 2-(diphenylphosphino)benzaldehyde and Girard's T reagent was synthesized and its crystal structure was determined. Cytotoxic activity of the azido complex and previously synthesized isothiocyanato, cyanato and chlorido Ni(II) complexes with this ligand was