Documentos Principais
708127
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylphosphino)styrene
97%
Sinônimo(s):
4-vinyltriphenylphosphine, DPPST, Diphenylphosphinostyrene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17P
Número CAS:
Peso molecular:
288.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reagent type: polymerizable reagent
cor
white to off-white
pf
75-80 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17P/c1-2-17-13-15-20(16-14-17)21(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h2-16H,1H2
chave InChI
FRPLKHQCXVNBNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)