Documentos Principais
695599
Sigma-Aldrich
2-(2-(Diphenylphosphino)ethyl)pyridine
kanata purity
Sinônimo(s):
1-(Diphenylphosphino)-2-(2-pyridyl)ethane, Diphenyl(2-(pyridin-2-yl)ethyl)phosphine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18NP
Número CAS:
Peso molecular:
291.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
58-62 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C(Cc1ccccn1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18NP/c1-3-10-18(11-4-1)21(19-12-5-2-6-13-19)16-14-17-9-7-8-15-20-17/h1-13,15H,14,16H2
chave InChI
ARSGXAZDYSTSKI-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
An increased interest in aminophosphine type ligands used for asymmetric synthesis has been witnessed. This growth in popularity of aminophosphine ligands in asymmetric synthesis is in part due to the growing number of convenient synthetic pathways leading to useful ligand sets.