Documentos Principais
565121
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide-N,N′-bisacrylamide
97%
Sinônimo(s):
3,8-Bisacrylamido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Bisacryloyl ethidium bromide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H24BrN3O2
Número CAS:
Peso molecular:
502.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
pf
248-252 °C (lit.)
λmax
304 nm
418 nm (2nd)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(NC(=O)C=C)ccc3c4ccc(NC(=O)C=C)cc14
InChI
1S/C27H23N3O2.BrH/c1-4-25(31)28-19-12-14-21-22-15-13-20(29-26(32)5-2)17-24(22)30(6-3)27(23(21)16-19)18-10-8-7-9-11-18;/h4-5,7-17H,1-2,6H2,3H3,(H,28,31);1H
chave InChI
VVSGFSHAUFPBFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Fluorescent monomer
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Alessandro Alcinesio et al.
Nature communications, 11(1), 2105-2105 (2020-05-02)
3D-printing networks of droplets connected by interface bilayers are a powerful platform to build synthetic tissues in which functionality relies on precisely ordered structures. However, the structural precision and consistency in assembling these structures is currently limited, which restricts intricate