Documentos Principais
561169
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N-Boc-tert-leucinol
≥98%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 3.725,00
R$ 3.725,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 3.725,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH(CH2OH)NHCO2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
217.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.725,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-10(2,3)8(7-13)12-9(14)15-11(4,5)6/h8,13H,7H2,1-6H3,(H,12,14)/t8-/m1/s1
chave InChI
AZHJHZWFJVBGIL-MRVPVSSYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)