Documentos Principais
483761
Sigma-Aldrich
Boc-L-prolinal
97%
Sinônimo(s):
(S)-N-Boc-pyrrolidine-2-carboxaldehyde, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinal
Selecione um tamanho
1 G
R$ 632,00
R$ 632,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 632,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H17NO3
Número CAS:
Peso molecular:
199.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 632,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −101°, c = 0.66 in chloroform
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
p.e.
211 °C (lit.)
densidade
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(11)7-12/h7-8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m0/s1
chave InChI
YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
Aplicação
Key building block for norsecurinine-type alkaloids and isaindigotidione carboskeleton.[1][2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
135.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 45, 2985-2985 (2004)
Ramon Alibés et al.
Organic letters, 6(11), 1813-1816 (2004-05-21)
The syntheses of securinine and (-)-allonorsecurinine have been achieved starting from easily available alpha-amino acid derivatives and using as key steps a RCM and a Heck reaction for the formation of rings D and C, respectively. [reaction: see text]