Documentos Principais
587745
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-13C2, Glycine-13C2, N-Fmoc
About This Item
Fórmula linear:
(NH-Fmoc)13CH213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
299.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
174-175 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,16+1
chave InChI
NDKDFTQNXLHCGO-QZZXWHIHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)