15451
Boc-Tle-OH
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
(S)-N-Boc-2-amino-3,3-dimethylbutyric acid, Boc-L-tert-leucine
Ensaio
≥99.0% (T)
atividade óptica
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 1% in glacial acetic acid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
pf
118-121 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](C(O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO4/c1-10(2,3)7(8(13)14)12-9(15)16-11(4,5)6/h7H,1-6H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-/m1/s1
chave InChI
LRFZIPCTFBPFLX-SSDOTTSWSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?