Documentos Principais
560863
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]toluene
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3SiC≡CC6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
188.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5320 (lit.)
p.e.
50-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16Si/c1-11-7-5-6-8-12(11)9-10-13(2,3)4/h5-8H,1-4H3
chave InChI
POJCCZAVVWWXNS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)