Documentos Principais
553786
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole
98%
Sinônimo(s):
4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.417,00
R$ 1.417,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.417,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8ClN3OS
Número CAS:
Peso molecular:
205.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.417,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
44-47 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
chave InChI
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)