D76609
Dicyandiamide
99%
Sinônimo(s):
DCD, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
powder
pf
208-211 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
chave InChI
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1