Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.561 (lit.)
p.e.
158 °C (lit.)
densidade
1.648 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nsnc1Cl
InChI
1S/C2Cl2N2S/c3-1-2(4)6-7-5-1
chave InChI
YNZQOVYRCBAMEU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?