Documentos Principais
472980
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-tert-Butylamino-1,2-propanediol
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CNHCH2CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
147.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]23/D −30°, c = 2 in 1 M HCl
pf
85-89 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
chave InChI
JWBMVCAZXJMSOX-LURJTMIESA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)