Documentos Principais
534862
Sigma-Aldrich
Amano Acylase
≥30,000 U/g, pH 8.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
Selecione um tamanho
10 G
R$ 561,00
R$ 561,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 561,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.22
R$ 561,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
atividade específica
≥30,000 U/g, pH 8.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)