Documentos Principais
532126
Sigma-Aldrich
Dichloro[rac-ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]zirconium(IV)
97%
Sinônimo(s):
Dichloro[rel-(7aR,7′aR)-1,2-ethanediylbis[(1,2,3,3a,7a-η)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-inden-1-ylidene]]zirconium
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 3.322,00
R$ 3.322,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 3.322,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24Cl2Zr
Número CAS:
Peso molecular:
426.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.322,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
adequação da reação
core: zirconium
reagent type: catalyst
pf
267-271 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C](CC[C]2[CH][CH][C]3CCCC[C]23)[C]4CCCC[C]14
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for:
  • Regiochemistry in Negishi carboaluminations
  • Polymerization of olefins
  • Diastereoselective intramolecular olefin alkylations
  • Asymmetric carbomagnesiation
  • Reduction of esters to alcohols
  • Enantioselective synthesis of allylic amines
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)