223670
Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride
95%
Sinônimo(s):
Di(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride, Schwartz’ reagent, Zirconocene chloride hydride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
powder
adequação da reação
core: zirconium
reagent type: catalyst
reagent type: reductant
cadeia de caracteres SMILES
[H][Zr]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.ClH.Zr.H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;1H;;/q;;;+1;/p-1
chave InChI
PSYHEBZUPSHSKK-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- To convert amides to aldehydes.
- As a reagent for the functionalization of olefins and alkynes.
- As a reducing agent in the preparation of (E)-vinyl organochalcogenides.
- To prepare a dioxaborolane derivative, which is a key intermediate for the synthesis of bridged-nicotine analogs.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges