Documentos
531847
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S,S)-ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]zirconium(IV)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24Cl2Zr
Número CAS:
Peso molecular:
426.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
atividade óptica
[α]20/D +93°, c = 0.07 in methylene chloride
pf
160-165 °C (lit.)
InChI
1S/C20H24.2ClH.Zr/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
chave InChI
AKXWJOYQORUUHS-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Chiral Ziegler-Natta catalyst
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3