Documentos Principais
119334
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
98%
Sinônimo(s):
Di(cyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride, Hafnocene dichloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 456,00
10 G
R$ 2.685,00
R$ 456,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 456,00
10 G
R$ 2.685,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10Cl2Hf
Número CAS:
Peso molecular:
379.58
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 456,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: hafnium
reagent type: catalyst
pf
230-233 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Hf]Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2ClH.Hf/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
UHCOEQZUSAFLHQ-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
P Köpf-Maier et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 96(1), 43-51 (1980-01-01)
The antitumor activity of the metallocene dichlorides TDC, ZDC, and HDC against Ehrlich ascites tumor in CF1 mice is investigated. A single i.p. injection of TDC in the optimum dose (30-60 mg/kg) 24 h p.t.t. achieves survival of 80-90% of
P Köpf-Maier et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 5(4), 237-241 (1981-01-01)
The in vitro growth-inhibiting potencies of titanocene dichloride (TDC), zirconocene dichloride (ZDC), hafnocene dichloride (HDC), vanadocene dichloride (VDC), and molybdocene dichloride (MDC) against Ehrlich ascites tumor (EAT) cells cultured in viro as permanently growing suspension cultures were determined. The most